同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % D
品質水準
アッセイ
≥99% (CP)
形状
solid
テクニック
bio NMR: suitable
mp
227-230 °C (lit.)
質量シフト
M+8
SMILES記法
[Na+].[2H]C([2H])([2H])[13C]([2H])([13CH3])[13C](=O)[13C]([O-])=O
InChI
1S/C5H8O3.Na/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i1D3,2+1,3+1D,4+1,5+1;
InChI Key
WIQBZDCJCRFGKA-XCPSOYJTSA-M
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
637858-BULK:
637858-250MG:
637858-VAR:
試験成績書(COA)
資料
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.