Merck
637165
Sigma-Aldrich
Diethyl-3,4-ethylenedioxypyrrole-2,5-dicarboxylate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H15NO6
CAS番号:
分子量:
269.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
124-128 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)c1[nH]c(C(=O)OCC)c2OCCOc12
InChI
1S/C12H15NO6/c1-3-16-11(14)7-9-10(19-6-5-18-9)8(13-7)12(15)17-4-2/h13H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
PRLDMMBRDYVWRG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
様々なエチレンジオキシピロ-ル(EDOP)の導電性ポリマ-や電気光学ポリマ-の出発モノマ-です。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Schottland, P.; Reynolds, J.;
Macromolecules, 33, 7051-7051 (2000)
K Zong et al.
The Journal of organic chemistry, 66(21), 6873-6882 (2001-10-13)
New functionalized derivatives of 3,4-ethylenedioxypyrrole (EDOP, 5a) and 3,4-(1,3-propylenedioxy)pyrrole (ProDOP, 5b) as especially electron-rich monomers which yield highly electroactive and stable conducting polymers useful for a diverse set of applications have been synthesized. N-Alkylations of ProDOP were carried out to