Merck
637041
Sigma-Aldrich
1,4-Didodecylbenzene
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)11C6H4(CH2)11CH3
CAS番号:
分子量:
414.75
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
solid
mp
40-44 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCc1ccc(CCCCCCCCCCCC)cc1
InChI
1S/C30H54/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-29-25-27-30(28-26-29)24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h25-28H,3-24H2,1-2H3
InChI Key
UDDNERKMSGPLJQ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
637041-VAR:
637041-5G:
637041-BULK:
637041-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)