Merck
636460
Sigma-Aldrich
1,4-Dicyclohexyl-2,5-di-1-propynylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H30
CAS番号:
分子量:
318.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
mp
224-228 °C (lit.)
SMILES記法
CC#Cc1cc(C2CCCCC2)c(cc1C3CCCCC3)C#CC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)