Merck
635340
Sigma-Aldrich
PAMAM-tris(hydroxymethyl)amidomethane dendrimer, 1,4-diaminobutane core, generation 2 solution
10 wt. % in methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[NH2(CH2)4NH2]:(G=2);dendri PAMAM[NHC(CH2OH)3]16
分子量:
4260.82
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
濃度
10 wt. % in methanol
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
Contains 16 surface tris(hydroxymethyl)aminomethane groups.
The tris(hydroxymethyl)amido surface is an amplified neutral surface based on the trifunctional alcohol (tris hydroxyyl methylamine). This material offers a more densely alcohol functionalized particle. The neutral alcohol surface groups will be useful where more neutral pH conditions are necessary.
法的情報
Mfg. by Dendritic NanoTechnologies Inc. Licensed for research use only.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)