Merck
635111
Sigma-Aldrich
Strontium lanthanum aluminate
single crystal substrate, <110>, ≥99.9% trace metals basis
別名:
Strontium lanthanum aluminum oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SrLaAlO4
CAS番号:
分子量:
317.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
詳細
single side polished
アッセイ
≥99.9% trace metals basis
誘電率
16.8
サイズ
10 mm × 10 mm × 0.5 mm
mp
1650 °C (lit.)
密度
5.92 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O1[Sr]O[La]2O[Al]1O2
InChI
1S/Al.La.4O.Sr
InChI Key
QOBCMFRTIKRXKY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
Excellent substrate for high temperature superconductor thin films.
物理的形状
tetragonal (a = 3.756 Å, c = 12.63 Å)
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3