Merck
635103
Sigma-Aldrich
Yttrium vanadate
single crystal substrate, <110>, 99.99% trace metals basis
別名:
Vanadium yttrium oxide, Yttrium vanadium oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
YVO4
CAS番号:
分子量:
203.84
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
詳細
single side polished
アッセイ
99.99% trace metals basis
硬度
5 mohs
サイズ
10 mm × 10 mm × 0.5 mm
透過率
400-4000 nm, ~80%
mp
1825 °C (lit.)
密度
4.22 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Y+3].[O-][V]([O-])([O-])=O
特徴および利点
Birefringent yttrium vanadate crystals are ideal materials for optical polarizing components such as fiber optics or beam displacers. It is transparent over a large range and is a material of medium hardness and can therefore be polished to a high optical finish.
物性
熱光学係数:dη a / dT : 8.5x10-6/ °C、dη c / dT : 3.0 x10-6/ °C
熱膨張:αa= 4.43 x10-6/ °C、αc= 11.37 x10-6/ °C
Refractive Index η, Birefringence (Δn) and walk-off angle at 45° (ρ):
η o= 1.9929 η e= 2.2154 Δη = 0.2225 ρ=6.04° at λ 0.63 μm
η o= 1.9500 η e= 2.1554 Δη = 0.2054 ρ=5.72° at λ 1.30 μm
η o= 1.9447 η e= 2.1486 Δη = 0.2039 ρ=5.69° at λ 1.55 μm
Thermal Conductivity: A axis 5.32 W/(m.k), C axis = 5.10 W/(m.k)
物理的形状
tetragonal (a = b = 7.12 Å, c = 6.29 Å)
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
635103-1EA:4548173944845
635103-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)