Merck
634891
Sigma-Aldrich
Strontium lanthanum aluminate
single crystal substrate, <001>, 99.99% trace metals basis
別名:
Strontium lanthanum aluminum oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SrLaAlO4
CAS番号:
分子量:
317.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
詳細
single side polished
アッセイ
99.99% trace metals basis
誘電率
16.8
反応適合性
reagent type: catalyst
core: lanthanum
サイズ
10 mm × 10 mm × 0.5 mm
mp
1650 °C (lit.)
密度
5.92 g/mL at 25 °C (lit.)
半導体特性
<001>
SMILES記法
O1[Sr]O[La]2O[Al]1O2
InChI
1S/Al.La.4O.Sr
InChI Key
QOBCMFRTIKRXKY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
Excellent substrate for high temperature superconductor thin films.
物理的形状
tetragonal (a = 3.756 Å, = 12.63 Å)
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Navjot Kaur et al.
Neuron, 107(6), 1197-1211 (2020-07-25)
Neural stem cells directly or indirectly generate all neurons and macroglial cells and guide migrating neurons by using a palisade-like scaffold made of their radial fibers. Here, we describe an unexpected role for the radial fiber scaffold in directing corticospinal