Merck
633860
2-Chloro-1-(difluoromethoxy)-1,1,2-trifluoroethane-2-d
98 atom % D
別名:
Enflurane-2-d1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3HClDF5O
CAS番号:
分子量:
185.50
MDL番号:
同位体純度
98 atom % D
分子量
185.48 by atom % calculation
bp
57 °C (lit.)
密度
1.525 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[2H]C(F)(Cl)C(F)(F)OC(F)F