Merck
632880
Sigma-Aldrich
JandaJel-4-benzyloxybenzyl bromide
50-100 mesh, extent of labeling: 0.8-1.2 mmol/g loading, 1 % cross-linked
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
クロスリンク
1 % cross-linked
標識化の程度
0.8-1.2 mmol/g loading
粒径
50-100 mesh
法的情報
JandaJel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
632880-VAR:
632880-BULK:
632880-25G:
632880-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)