Merck
632341
Sigma-Aldrich
Suberic acid-2,2,7,7-d4 bis (3-sulfo-N-hydroxysuccinimide ester) disodium salt
98 atom % D, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16D4H14N2Na2O14S2
分子量:
576.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
97% (CP)
テクニック
protein expression: suitable
質量シフト
M+4
SMILES記法
[Na+].[Na+].[2H]C([2H])(CCCCC([2H])([2H])C(=O)ON1C(=O)CC(C1=O)S([O-])(=O)=O)C(=O)ON2C(=O)CC(C2=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H20N2O14S2.2Na/c19-11-7-9(33(25,26)27)15(23)17(11)31-13(21)5-3-1-2-4-6-14(22)32-18-12(20)8-10(16(18)24)34(28,29)30;;/h9-10H,1-8H2,(H,25,26,27)(H,28,29,30);;/q;2*+1/p-2/i5D2,6D2;;
InChI Key
MGJYOHMBGJPESL-JVDLJEIDSA-L
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3