Merck
630489
Sigma-Aldrich
3,3-Difluoro-2-(2-indolinylmethyl)acrylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H11F2NO2
CAS番号:
分子量:
239.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
SMILES記法
OC(=O)C(\CC1Cc2ccccc2N1)=C(/F)F
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)