Merck
616923
Methyl-d3-triphenylphosphonium iodide
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3P(C6H5)3I
CAS番号:
分子量:
407.24
MDL番号:
同位体純度
98 atom % D
mp
186-188 °C (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
[I-].[2H]C([2H])([2H])[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H18P.HI/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1/i1D3;
InChI Key
JNMIXMFEVJHFNY-NIIDSAIPSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)