Merck
61642
Sigma-Aldrich
Butyl dodecanoate
≥99.0% (GC)
別名:
ラウリン酸ブチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)10COO(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
256.42
Beilstein:
1776360
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥99.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.435 (lit.)
n20/D 1.435
bp
180 °C/18 mmHg (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
密度
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H32O2/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-16(17)18-15-6-4-2/h3-15H2,1-2H3
InChI Key
NDKYEUQMPZIGFN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
61642-BULK:
61642-1L:
61642-VAR:
61642-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)