Merck
616028
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-DL-alanine-3,3,3-d3
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3CH(NHCOCH3)CO2H
分子量:
134.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
フォーム
solid
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C(NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3/c1-3(5(8)9)6-4(2)7/h3H,1-2H3,(H,6,7)(H,8,9)/i1D3
InChI Key
KTHDTJVBEPMMGL-FIBGUPNXSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
616028-BULK:
616028-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)