Merck
615528
Sigma-Aldrich
コリン ブロミド-(トリメチル-d9)
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2CH2N(CD3)3Br
CAS番号:
分子量:
193.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
形状
solid
質量シフト
M+9
SMILES記法
[Br-].[2H]C([2H])([2H])[N+](CCO)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H14NO.BrH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,2D3,3D3;
InChI Key
JJCWKVUUIFLXNZ-KYRNGWDOSA-M
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
615528-1G:
615528-VAR:
615528-BULK:
試験成績書(COA)