Merck
615455
Sigma-Aldrich
デセチルオキシブチニンクロリド-(エチル-d5)
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20D5H22ClNO3
CAS番号:
分子量:
369.92
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
質量シフト
M+5
SMILES記法
Cl[H].[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])NCC#CCCC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C20H27NO3.ClH/c1-2-21-15-9-10-16-24-19(22)20(23,17-11-5-3-6-12-17)18-13-7-4-8-14-18;/h3,5-6,11-12,18,21,23H,2,4,7-8,13-16H2,1H3;1H/i1D3,2D2;
InChI Key
DSWCYTSHCYXHGW-LUIAAVAXSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)