Merck
614505
Sigma-Aldrich
1-Bromononane-1,1,2,2-d4
98 atom % D
別名:
n-Nonyl bromide-1,1,2,2-d4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)6CD2CD2Br
分子量:
211.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
bp
201 °C (lit.)
密度
1.11 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]C([2H])(Br)C([2H])([2H])CCCCCCC
InChI
1S/C9H19Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h2-9H2,1H3/i8D2,9D2
InChI Key
AYMUQTNXKPEMLM-LZMSFWOYSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
194.0 °F
引火点(℃)
90.00 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
614505-1G:
614505-BULK:
614505-VAR:
試験成績書(COA)