Merck
597511
Sigma-Aldrich
4-ブトキシ-3,5-ジメチルフェニルボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3C(CH2)3OC6H2(CH3)2B(OH)2
CAS番号:
分子量:
222.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
形状
solid
mp
193-198 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCOc1c(C)cc(cc1C)B(O)O
InChI
1S/C12H19BO3/c1-4-5-6-16-12-9(2)7-11(13(14)15)8-10(12)3/h7-8,14-15H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
NOVHHUSAJRKJRC-UHFFFAOYSA-N
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
597511-1G:
597511-VAR:
597511-5G:
597511-BULK:
597511-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)