Merck
597104
Sigma-Aldrich
2-Amino-15N-4,6-dimethoxypyrimidine-15N2
99 atom % 15N, 97% (CP)
別名:
4,6-dimethoxy-2-Pyrimidinamine-N,1,3-15N3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H915N3O2
CAS番号:
分子量:
158.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 15N
アッセイ
97% (CP)
形状
solid
mp
94-96 °C (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
COc1cc(OC)[15n]c([15NH2])[15n]1
InChI
1S/C6H9N3O2/c1-10-4-3-5(11-2)9-6(7)8-4/h3H,1-2H3,(H2,7,8,9)/i7+1,8+1,9+1
InChI Key
LVFRCHIUUKWBLR-ULEDQSHZSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
597104-VAR:
597104-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)