Merck
597074
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-propoxyphenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H3(OCH2CH2CH3)B(OH)2
CAS番号:
分子量:
258.90
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
形状
solid
mp
56-60 °C (lit.)
SMILES記法
CCCOc1c(Br)cccc1B(O)O
InChI
1S/C9H12BBrO3/c1-2-6-14-9-7(10(12)13)4-3-5-8(9)11/h3-5,12-13H,2,6H2,1H3
InChI Key
QILIDAIRUWTFHF-UHFFFAOYSA-N
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
597074-10G:
597074-BULK:
597074-VAR:
597074-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)