Merck
59523
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gln(Trt)-OPfp
≥97.0%
別名:
Nα-Fmoc-Nγ-trityl-L-glutamine pentafluorophenyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C45H33F5N2O5
CAS番号:
分子量:
776.75
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97.0%
形状
solid
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc1c(F)c(F)c(OC(=O)[C@H](CCC(=O)NC(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)NC(=O)OCC5c6ccccc6-c7ccccc57)c(F)c1F
InChI
1S/C45H33F5N2O5/c46-37-38(47)40(49)42(41(50)39(37)48)57-43(54)35(51-44(55)56-26-34-32-22-12-10-20-30(32)31-21-11-13-23-33(31)34)24-25-36(53)52-45(27-14-4-1-5-15-27,28-16-6-2-7-17-28)29-18-8-3-9-19-29/h1-23,34-35H,24-26H2,(H,51,55)(H,52,53)/t35-/m0/s1
InChI Key
OLYKAAWLZTVISS-DHUJRADRSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
59523-1G:
59523-BULK:
59523-VAR:
59523-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)