Merck
595209
Sigma-Aldrich
3-(Formylamino)phenylboronic acid pinacol ester
別名:
3-Formamidophenylboronic acid pinacol ester, N-[3-(4,4,5,5,-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]formamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H18BNO3
CAS番号:
分子量:
247.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
mp
96-100 °C (lit.)
SMILES記法
[H]C(=O)Nc1cccc(c1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C13H18BNO3/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)10-6-5-7-11(8-10)15-9-16/h5-9H,1-4H3,(H,15,16)
InChI Key
NYDQNRBQQQKVKY-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
595209-5G:
595209-VAR:
595209-1G:
595209-BULK:
試験成績書(COA)