Merck
594288
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-propoxyphenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H12BFO3
CAS番号:
分子量:
198.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
形状
solid
mp
82-87 °C (lit.)
SMILES記法
CCCOc1ccc(F)c(c1)B(O)O
InChI
1S/C9H12BFO3/c1-2-5-14-7-3-4-9(11)8(6-7)10(12)13/h3-4,6,12-13H,2,5H2,1H3
InChI Key
ZFTDUFUEQNIBCF-UHFFFAOYSA-N
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
594288-VAR:
594288-1G:
594288-BULK:
594288-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)