Merck
594245
Sigma-Aldrich
2-(Benzyloxy)phenylboronic acid pinacol ester
97%
別名:
2-(2-Benzyloxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-Benzyloxyphenylboronic acid pinacol ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H23BO3
分子量:
310.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
100-104 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccccc2OCc3ccccc3
InChI
1S/C19H23BO3/c1-18(2)19(3,4)23-20(22-18)16-12-8-9-13-17(16)21-14-15-10-6-5-7-11-15/h5-13H,14H2,1-4H3
InChI Key
OYMQYMSYMNEKLI-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
594245-BULK:
594245-5G:
594245-VAR:
594245-1G:
594245-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)