Merck
593672
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethoxynaphthalene
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10H6(OCH3)2
CAS番号:
分子量:
188.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
116.5-120.5 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cc2ccccc2cc1OC
InChI
1S/C12H12O2/c1-13-11-7-9-5-3-4-6-10(9)8-12(11)14-2/h3-8H,1-2H3
InChI Key
XYRPWXOJBNGTMX-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
593672-5G:
593672-BULK:
593672-VAR:
試験成績書(COA)