Merck
593591
Sigma-Aldrich
(1-Chloro-2-formylvinyl)ferrocene
別名:
(1-クロロ-3-オキソ-1-プロペニル)フェロセン, 3-フェロセニル-3-クロロプロペナール, [(1-クロロ-2-ホルミルビニル)シクロペンタジエニル]シクロペンタジエニル鉄, ß-フェロセニル-ß-クロロアクロレイン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H11ClFeO
CAS番号:
分子量:
274.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
形状
solid
反応適合性
core: iron
reagent type: catalyst
mp
74-78 °C (lit.)
SMILES記法
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.ClC(=CC=O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C8H6ClO.C5H5.Fe/c9-8(5-6-10)7-3-1-2-4-7;1-2-4-5-3-1;/h1-6H;1-5H;
InChI Key
RQRKVVWRCJBKBO-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
次の合成の反応物質です。
  • フェロセンベースのヒドラゾンおよびピラゾール
  • フェロセン部分と結合する錯体
以下の反応物質です。
  • メチルケトンから末端アセチレンへの変換
  • 置換フェロセニルケテンの付加および環付加反応のキネティクス
  • 二酢酸ニッケル存在下でのフェニレンジアミンとの反応
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
593591-1G:
593591-5G:
593591-VAR:
593591-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)