Merck
593524
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-3-iodophenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5BFIO2
CAS番号:
分子量:
265.82
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
形状
solid
mp
238-243 °C (lit.)
SMILES記法
OB(O)c1cccc(I)c1F
InChI
1S/C6H5BFIO2/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9/h1-3,10-11H
InChI Key
NNMDGAIATJXYFJ-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Contains varying amounts of anhydride
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
593524-1G:4548173995298
593524-VAR:
593524-10G:4548173995281
593524-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)