Merck
593249
Sigma-Aldrich
N-(4-Methoxyphenyl)formamide
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H9NO2
CAS番号:
分子量:
151.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
78-82 °C (lit.)
SMILES記法
[H]C(=O)Nc1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-11-8-4-2-7(3-5-8)9-6-10/h2-6H,1H3,(H,9,10)
InChI Key
SXEVZVMJNXOXIJ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
593249-1G:
593249-VAR:
593249-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)