Merck
592641
Sigma-Aldrich
1-(Triethoxysilyl)-2-pentene
predominantly cis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5O)3SiCH2CH=CHCH2CH3
CAS番号:
分子量:
232.39
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
屈折率
n20/D 1.4170 (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
密度
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCO[Si](C\C=C/CC)(OCC)OCC