Merck
591335
Sigma-Aldrich
PAMAM-OS-trimethoxysilyl dendrimer, generation 0 solution
10 wt. % in isopropanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=0);dendri PAMAM((NHCH2CH2CO2(CH2)3Si(OCH3)3)8
分子量:
2391.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
詳細
trimethoxysilyl surface group
形状
liquid
分子量
generation 0
特徴
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
濃度
10 wt. % in isopropanol
表面基数
8
屈折率
n20/D 1.3859
bp
82.4 °C
密度
0.819 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CO[Si](CCCOC(=O)CCN(CCNC(=O)CCN(CCCN(CCC(=O)NCCN(CCC(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC)CCC(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC)CCC(=O)NCCN(CCC(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC)CCC(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC)CCC(=O)NCCN(CCC(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC)CCC(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC)CCC(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC)(OC)OC
特徴および利点
Contains 8 surface organosilicon groups.
法的情報
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.