Merck
590843
Sigma-Aldrich
DL-Valine-2-d1
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCD(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
118.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
≥98 atom % D
アッセイ
≥98% (CP)
mp
295 °C (subl.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[2H]C(N)(C(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/i4D
InChI Key
KZSNJWFQEVHDMF-QYKNYGDISA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
590843-BULK:
590843-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)