Merck
589802
Sigma-Aldrich
L-Methionine-2-d1
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3S(CH2)2CD(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
150.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
品質水準
形状
solid
光学活性
[α]25/D +23.1°, c = 1 in 1 M HCl
mp
284 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[2H][C@](N)(CCSC)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i4D
InChI Key
FFEARJCKVFRZRR-ZVRRFCHQSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
589802-VAR:
589802-BULK:
589802-BUKL:
試験成績書(COA)