Merck
588962
Sigma-Aldrich
4,6-Dichloro-1,3,5-triazine on silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 0.5-1.0 mmol/g loading
別名:
Cyanuric acid on silica gel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
標識化の程度
0.5-1.0 mmol/g loading
粒径
200-400 mesh
保管温度
2-8°C
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
588962-VAR:
588962-BULK:
588962-5G:
588962-25G:
588962-100G:
試験成績書(COA)