Merck
586579
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-oxindole
97%
別名:
5-フルオロ-1,3-ジヒドロインドール-2-オン, 5-フルオロ-2,3-ジヒドロ-2-オキソインドール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6FNO
CAS番号:
分子量:
151.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
143-147 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1ccc2NC(=O)Cc2c1
InChI
1S/C8H6FNO/c9-6-1-2-7-5(3-6)4-8(11)10-7/h1-3H,4H2,(H,10,11)
InChI Key
DDIIYGHHUMKDGI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下を調製する反応物質です。
  • グリコーゲン合成酵素キナーゼ3β(GSK-3β)阻害剤
  • 抗腫瘍剤
  • シクロオキシゲナーゼ1/2(COX-1/2)および5-リポキシゲナーゼ(5-LOX)阻害剤
  • 多標的受容体チロシンキナーゼ阻害剤
  • 非ペプチドトロンボポエチン(TPO)受容体リガンド
  • オーロラキナーゼ阻害剤
  • サイクリン依存性キナーゼCDK2/サイクリンAの阻害剤
  • 選択的ノルエピネフリン再取り込みインヒビター
  • B細胞リンパ腫の巨大分子(Bcl-XL)インヒビターZ36
  • NAD(P)H-キノン酸化還元酵素1(NQO1)の誘導物質
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
586579-500MG:
586579-BULK:
586579-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)