Merck
586455
2,4-Dinitrophenol-3,5,6-d3
98 atom % D, moist solid; "wetted"
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6D3HN2O5
CAS番号:
分子量:
187.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352102
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
含みます
~20% water as wetting agent
mp
106-108 °C (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c(c1O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O5/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3,9H/i1D,2D,3D
InChI Key
UFBJCMHMOXMLKC-CBYSEHNBSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)