Merck
576867
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-fluorophenyl acetate
97%
別名:
O-Acetyl-2-bromo-4-fluorophenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3CCO2C6H3(Br)F
CAS番号:
分子量:
233.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
屈折率
n20/D 1.514 (lit.)
bp
95 °C/4.2 mmHg (lit.)
密度
1.572 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)Oc1ccc(F)cc1Br