Merck
576751
Sigma-Aldrich
Naphtho[2,1,8-qra]naphthacene-7,12-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H12O2
CAS番号:
分子量:
332.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
mp
254.2-255.9 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1c2ccccc2C(=O)c3c1cc4ccc5cccc6ccc3c4c56
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)