Merck
575585
Sigma-Aldrich
1,7-Dimethoxynaphthalene
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10H6(OCH3)2
CAS番号:
分子量:
188.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.6160 (lit.)
bp
289-290 °C (lit.)
密度
1.132 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc2cccc(OC)c2c1
InChI
1S/C12H12O2/c1-13-10-7-6-9-4-3-5-12(14-2)11(9)8-10/h3-8H,1-2H3
InChI Key
SNJIXGITYNNHDO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
575585-BULK:
575585-5G:
575585-VAR:
575585-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)