Merck
574821
Sigma-Aldrich
Bis(ethylenediamine)dioxorhenium(V) chloride
99.8% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H16ClN4O2Re
CAS番号:
分子量:
373.86
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
99.8% trace metals basis
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: rhenium
SMILES記法
NCCN.NCCN.Cl[Re](=O)=O
InChI
1S/2C2H8N2.ClH.2O.Re/c2*3-1-2-4;;;;/h2*1-4H2;1H;;;/q;;;;;+1/p-1
InChI Key
MJPLRWJGVRNXRM-UHFFFAOYSA-M
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)