Merck
574511
Sigma-Aldrich
2′,6′-Diethoxyacetophenone
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5COCH(OC2H5)2
CAS番号:
分子量:
208.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
80-84 °C (lit.)
SMILES記法
CCOc1cccc(OCC)c1C(C)=O
InChI
1S/C12H16O3/c1-4-14-10-7-6-8-11(15-5-2)12(10)9(3)13/h6-8H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
JSHQXPUUAGGTDX-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
574511-5G:
574511-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)