Merck
574287
Sigma-Aldrich
[2-(Dicyclohexylphosphino)ethyl]trimethylammonium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H35ClNP
CAS番号:
分子量:
319.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12350000
PubChem Substance ID:
mp
223 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Cl-].C[N+](C)(C)CCP(C1CCCCC1)C2CCCCC2