Merck
573027
Sigma-Aldrich
2-アミノ-4,5-ビス(4-メトキシフェニル)フラン-3-カルボニトリル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H16N2O3
CAS番号:
分子量:
320.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
190-194 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(cc1)-c2oc(N)c(C#N)c2-c3ccc(OC)cc3
InChI
1S/C19H16N2O3/c1-22-14-7-3-12(4-8-14)17-16(11-20)19(21)24-18(17)13-5-9-15(23-2)10-6-13/h3-10H,21H2,1-2H3
InChI Key
DEQCWXNKHKLPFP-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
573027-BULK:
573027-VAR:
573027-1G:4548173228907