Merck
572403
Sigma-Aldrich
Cerium(IV) oxide-calcium doped
nanopowder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CeO2
分子量:
172.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
フォーム
nanopowder
含みます
10 mol % calcium as dopant
組成
Ce0.9Ca0.1O2
反応適合性
reagent type: catalyst
core: cerium
表面積
100-120 m2/g
粒径
<100 nm
SMILES記法
[Ca].O=[Ce]=O
InChI
1S/Ca.Ce.2O.2H
InChI Key
CBEFPOUMLUPIIH-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
572403-VAR:
572403-BULK:
572403-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)