Merck
571296
Sigma-Aldrich
2,4-Diethoxybenzophenone
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C(O)C6H3(OC2H5)2
CAS番号:
分子量:
270.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
mp
56-60 °C (lit.)
SMILES記法
CCOc1ccc(C(=O)c2ccccc2)c(OCC)c1
InChI
1S/C17H18O3/c1-3-19-14-10-11-15(16(12-14)20-4-2)17(18)13-8-6-5-7-9-13/h5-12H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
HHUPOXQKDQXOSO-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)