Merck
570508
Sigma-Aldrich
JandaJel-Rink amide
100-200 mesh, extent of labeling: 0.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked
別名:
4-[(2,4-Dimethoxyphenyl)Fmoc-amino)methyl]phenoxyacetamido methyl on JandaJel, Knorr linker on JandaJel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
クロスリンク
1 % cross-linked
標識化の程度
0.5 mmol/g loading
粒径
100-200 mesh
法的情報
JandaJel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
570508-VAR:
570508-25G:
570508-5G:
570508-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)