Merck
569453
Sigma-Aldrich
1,3-Bisbenzyl-2-oxoimidazolidine-4,5-dicarboxylic acid
97%
別名:
2-オキソ-1,3-ビス(フェニルメチル)-4,5-イミダゾリジンジカルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H18N2O5
CAS番号:
分子量:
354.36
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
アッセイ
97%
mp
170-174 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)C1C(N(Cc2ccccc2)C(=O)N1Cc3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C19H18N2O5/c22-17(23)15-16(18(24)25)21(12-14-9-5-2-6-10-14)19(26)20(15)11-13-7-3-1-4-8-13/h1-10,15-16H,11-12H2,(H,22,23)(H,24,25)
InChI Key
QSMUFXXTSUEZJA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換