Merck
567655
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-3-indolylacetonitrile
95%
別名:
3-(シアノメチル)-5-メトキシインドール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H10N2O
CAS番号:
分子量:
186.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
mp
65-69 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc2[nH]cc(CC#N)c2c1
InChI
1S/C11H10N2O/c1-14-9-2-3-11-10(6-9)8(4-5-12)7-13-11/h2-3,6-7,13H,4H2,1H3
InChI Key
ZBQCXEREMRGOCO-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
選択的ブチリルコリンエステラーゼインヒビターである(-)-および(+)-デブロモフルストラミンBとその類縁体の合成に用いる反応剤
強力なMAPKAP-K2インヒビターであるカルボリン類縁体の合成に用いる反応剤
糖尿病性合併症治療に用いるアルドースレダクターゼインヒビターであるインドール-N-酢酸誘導体の合成に用いる反応剤
デブロモフルストラミンBおよびラベル化Me(3a)-13C-フィゾスチグミン
フィゾスチグミンおよびフィゾベニンの合成に用いる反応剤
メラトニンアゴニストおよびメラトニンアンタゴニストであるフェネチル置換インドール誘導体の合成に用いる反応剤
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
567655-1G:4548173170794
567655-BULK:
567655-VAR:
567655-5G:4548173170800
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)