Merck
566993
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)vanadium(III) iodide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C5H5)2VI
CAS番号:
分子量:
308.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
[V]I.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2