Merck
566985
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)vanadium(III) bromide
96%
別名:
Vanadocene bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C5H5)2VBr
CAS番号:
分子量:
261.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
96%
mp
180 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[V]Br.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)